Läs mer
Masterflex™ Silikonplatinaslang
Diameter (metrisk) Inre:
9,6 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
Beskrivning
- Slät silikonslang med inre diameter förbättrar vätskeflödesegenskaperna genom att minska topparna och dalarna på den inre ytans topografi
- Inga extraherbara material
- Ger ingen smak eller lukt
- Utmärkt flexibilitet och böjradie
- Rivtålig
- Överlägsen innerytas jämnhet
- Utmärkt livslängd för peristaltisk pump
- Tillverkad i renrumsmiljö
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 0,375 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 9,6 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,625 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 16.0 mm |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 7.62 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,125 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 3.2 mm |