Beskrivning
- Silikon skyddskåpa
- För RCT basic sc (3380000 + 3810000), medföljer magnetomröraren
- Max. temperatur 135 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Temperatur (metrisk) | 135 °C |
| Typ | Skyddskåpa |