Läs mer
Fisherbrand™ Silikonpumpslang
Produktkod. 10141841 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
Förpackningsstorlek:
15m
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Tjocklek (metrisk) unitSize
10141841 0,5 mm 1,6 mm 15m
10213321 0,8 mm 1,6 mm 15m
10631692 1,6 mm 1,6 mm 15m
10162031 1,6 mm 2,4 mm 15m
10283361 3,2 mm 1,6 mm 15m
10273411 3,2 mm 2,4 mm 15m
10172031 4,8 mm 2,4 mm 15m
10335111 4,8 mm 1,6 mm -
10010061 6,4 mm 2,4 mm 15m
10707501 6,4 mm 1,6 mm 15m
10599201 8 mm 1,6 mm 15m
10468582 8 mm 2,4 mm 15m
10788061 9,6 mm 2,4 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10141841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    669.54 SEK
    443.33 SEK / 15m
    Save 226.21 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning inom medicinområdet.
  • FDA, NWC och BGA godkända
  • Certifierad till USP XXII klass 6
  • Autoklaverbar vid 130 °C i ånga
  • Steriliserbar med gammastrålning utan att försämra kvaliteten
  • Kanske ogenomskinlig eller genomskinlig till utseendet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass 6
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0,5 mm
Material Silikon
Total längd (metrisk) 1500 cm
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
För användning med Peristaltisk pump
Förpackningsmängd 1 vardera
Färg Genomskinligt
Produkttyp Slangar för pumpar