Läs mer
Fisherbrand™ Silikonpumpslang
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
Tjocklek (metrisk):
1.6 mm
2.4 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Klass 6 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.8 mm |
| Material | Silikon |
| Total längd (metrisk) | 1500 cm |
| Tjocklek (metrisk) | 2.4 mm |
| För användning med | Peristaltisk pump |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Färg | Genomskinligt |
| Produkttyp | Slangar för pumpar |