Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Klass 6 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 4,8 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Total längd (metrisk) | 1500 cm |
| Tjocklek (metrisk) | 1,6 mm |
| För användning med | Peristaltisk pump |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Färg | Genomskinligt |
| Visa mer |