Beskrivning
Som en del av vårt MINIPULS™ 3 och Evolution linjer av peristaltiska pumpar, Gilson erbjuder en mängd olika slangar av olika material, innerdiameterstorlekar och längder.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,6 mm |
| Material | Silikonelastomer |
| Total längd (metrisk) | 40 cm |
| För användning med | För MF1 och MF4 pumphuvuden |
| För användning med (applikation) | Biologisk |
| Förpackningsmängd | 4 pack |
| Flödeshastighet | 3,2 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | Hög |
| Färg | Genomskinligt |
| Visa mer |