Läs mer
Roterande silikonviskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Viskositet:
10.12 mPa.s (25°C)
100.7 mPa.s (25°C)
100075 mPa.s (25°C)
1003 mPa.s (25°C)
12423 mPa.s (25°C)
251.5 mPa.s (25°C)
30036 mPa.s (25°C)
357.0 mPa.s (25°C)
4.988 mPa.s (25°C)
50.49 mPa.s (25°C)
503.9 mPa.s (25°C)
5034 mPa.s (25°C)
60139 mPa.s (25°C)
75.53 mPa.s (25°C)
Förpackningsstorlek:
600ml
Varje
Beskrivning
- Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering
- 600mL produkt levereras i en ''test i förpackning''-behållare som är klar att använda
- 1 års hållbarhet
- Säkerställer full överensstämmelse med internationella testmetoder
- Full spårbarhet till nationella standarder
- Säkerhetsförpackning som är manipulerad
- Gäller alla spindlar med undantag för L1-spindeln, ytterligare åtgärder bör vidtas vid användning av L1-spindeln
- Säkrare arbete, mindre röra, mindre avfall, högre genomströmning
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Testa i förpackningsbehållare |
| Odör | Characteristic odor |
| Viskositet | 100075 mPa.s (25°C) |
| Analyt- eller komponentnamn | Silicone fluid |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös |
| Element | Silicone Fluid |
| Kvantitet | 600 mL |
Angivna nominella värden