Läs mer
Paragon Scientific Roterande silikonviskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Produktkod. 16000510
Change view
Viskositet:
10,12 mPa (25 °C)
100,7 mPa (25 °C)
100075 mpPa (25 °C)
1003 mPa (25 °C)
12 423 mPa (25 °C)
251,5 mPa (25 °C)
30036 mPa (25 °C)
357,0 mPa (25 °C)
4,988 mPa (25 °C)
50,49 mPa (25 °C)
503,9 mPa (25 °C)
5034 mPa (25 °C)
60 139 mPa (25 °C)
75,53 mPa (25 °C)
Förpackningsstorlek:
600ml
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Viskositet Förpackningsstorlek
16000510 100,7 mPa (25 °C) 600ml
16040510 4,988 mPa (25 °C) 600ml
16090500 10,12 mPa (25 °C) 600ml
16050510 50,49 mPa (25 °C) 600ml
16070510 75,53 mPa (25 °C) 600ml
16020510 251,5 mPa (25 °C) 600ml
16030510 357,0 mPa (25 °C) 600ml
15405413 503,9 mPa (25 °C) 600ml
12010763 1003 mPa (25 °C) Varje
15485403 1003 mPa (25 °C) 600ml
12020763 5034 mPa (25 °C) Varje
15465403 12 423 mPa (25 °C) 600ml
11964285 30036 mPa (25 °C) Varje
16060510 60 139 mPa (25 °C) 600ml
11984285 100075 mpPa (25 °C) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 16000510 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer VISRT100600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 SEK
    1045.88 SEK / 600ml
    Save 529.12 SEK
    33% Av
 Begränsad artikel
I lager
Speciellt framtagen för användning med utrustning med minimal temperaturkontroll. Levereras i 600 ml ''färdiga att använda'' förpackningar speciellt utformade för att eliminera rengöring av laboratorieglas, vilket är svårt på grund av silikonets natur. Dessa standarder tillhandahåller både kalibrerings- och verifieringsmöjligheter för testutrustning för rotationsviskosimeter.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering
  • 600mL produkt levereras i en ''test i förpackning''-behållare som är klar att använda
  • 1 års hållbarhet
  • Säkerställer full överensstämmelse med internationella testmetoder
  • Full spårbarhet till nationella standarder
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • Gäller alla spindlar med undantag för L1-spindeln, ytterligare åtgärder bör vidtas vid användning av L1-spindeln
  • Säkrare arbete, mindre röra, mindre avfall, högre genomströmning
Specifikationer
Förpackning Testa i förpackningsbehållare
Odör Karakteristisk lukt
Viskositet 100,7 mPa (25 °C)
Analyt- eller komponentnamn Silicone fluid
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Element Silikonvätska
Kvantitet 600 mL
Angivna nominella värden