Läs mer
Paragon Scientific Roterande silikonviskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Produktkod. 16060510
Viskositet:
10.12 mPa.s (25°C)
100.7 mPa.s (25°C)
100075 mPa.s (25°C)
1003 mPa.s (25°C)
12423 mPa.s (25°C)
251.5 mPa.s (25°C)
30036 mPa.s (25°C)
357.0 mPa.s (25°C)
4.988 mPa.s (25°C)
50.49 mPa.s (25°C)
503.9 mPa.s (25°C)
5034 mPa.s (25°C)
60139 mPa.s (25°C)
75.53 mPa.s (25°C)
Förpackningsstorlek:
600ml
Varje
Produktkod. 16060510
Brand: Paragon Scientific VISRT60K600
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Speciellt framtagen för användning med utrustning med minimal temperaturkontroll. Levereras i 600 ml ''färdiga att använda'' förpackningar speciellt utformade för att eliminera rengöring av laboratorieglas, vilket är svårt på grund av silikonets natur. Dessa standarder tillhandahåller både kalibrerings- och verifieringsmöjligheter för testutrustning för rotationsviskosimeter.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering
  • 600mL produkt levereras i en ''test i förpackning''-behållare som är klar att använda
  • 1 års hållbarhet
  • Säkerställer full överensstämmelse med internationella testmetoder
  • Full spårbarhet till nationella standarder
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • Gäller alla spindlar med undantag för L1-spindeln, ytterligare åtgärder bör vidtas vid användning av L1-spindeln
  • Säkrare arbete, mindre röra, mindre avfall, högre genomströmning
Specifikationer
Förpackning Testa i förpackningsbehållare
Odör Characteristic odor
Viskositet 60139 mPa.s (25°C)
Analyt- eller komponentnamn Silicone fluid
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Element Silicone Fluid
Kvantitet 600 mL
Angivna nominella värden