Läs mer
Silikon rotationsviskositetsstandard, UKAS ISO 17025 / ISO 17034 Certifierad, nominellt värde 9970 mPa.s (25,00 C), °RT10000, Paragon Scientific™
Produktkod. 16010510
Change view
Kvantitet:
600 ml
Förpackningsstorlek:
600ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
16010510 600 ml 600ml
1 options
Obs: Gäller alla spindlar med undantag för L1-spindeln, ytterligare åtgärder bör vidtas vid användning av L1-spindeln.
Produktkod. 16010510 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer VISRT10K600
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Obs: Gäller alla spindlar med undantag för L1-spindeln, ytterligare åtgärder bör vidtas vid användning av L1-spindeln.
Speciellt framtagen för användning med utrustning med minimal temperaturkontroll. Färdiga förpackningar speciellt utformade för att eliminera den svåra rengöringen av silikonlaboratorieglas. Säkrare arbete, mindre röra, mindre avfall, högre genomströmning.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering
  • 600mL produkt levereras i en ''test i förpackning''-behållare som är klar att använda
  • 1 års hållbarhet
  • Säkerställer full överensstämmelse med internationella testmetoder
  • Full spårbarhet till nationella standarder
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
Specifikationer
Kvantitet 600 ml
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.