Läs mer
Witeg™ Silikongummipackningar
Beskrivning
- Thread GL 32
- Each with a diameter of 29 mm
- Two different bore sizes available
Specifikationer
Specifikationer
| Borrstorlek | 15–17 mm |
| Färg | White |
| Inkluderar | PTFE liner |
| Diameter (metrisk) Utsida | 29 mm |
| Material | Silicone Rubber |
| Typ | Gasket |