Description
- Motståndskraftig mot temperaturer från– 50 till +200 °C (kortvarigt upp till +250 °C)
- Djupfrysta, heta eller kokande ämnen och apparater kan hanteras och placeras säkert
- Sililkongummi är extremt elastiskt och halksäkert; idealisk för släta ytor
- Säkert grepp
Specifications
Specifications
| Kön | Unisex |
| Material | Silikongummi |
| Färg | Rött |
| För användning med (applikation) | Skyddar hela handen från brännskador och frysning |