Beskrivning
- Motståndskraftig mot temperaturer från– 50 till +200 °C (kortvarigt upp till +250 °C)
- Djupfrysta, heta eller kokande ämnen och apparater kan hanteras och placeras säkert
- Sililkongummi är extremt elastiskt och halksäkert; idealisk för släta ytor
- Säkert grepp
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Silikongummi |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Skyddar tummen och 1 finger från brännskador och frysning |