Läs mer
Buerkle™ HotGrip™ Handskydd
Produktkod. p-8002758 Handla allt Bürkle Produkter
Färg:
Rött
Vitt
För användning med (applikation):
Skyddar hela handen från brännskador och frysning
Skyddar tummen och 1 finger från brännskador och frysning
Skyddar tummen och 2 till 3 fingrar från brännskador och frysning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10074112
Brand: Buerkle™ 97680001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av silikongummi för extremt termiskt motstånd. Buerkle™ HotGrip™ Handskydd skyddar fingrar och händer från brännskador och frysning.
  • Motståndskraftig mot temperaturer från– 50 till +200 °C (kortvarigt upp till +250 °C)
  • Djupfrysta, heta eller kokande ämnen och apparater kan hanteras och placeras säkert
  • Sililkongummi är extremt elastiskt och halksäkert; idealisk för släta ytor
  • Säkert grepp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Silikongummi
Färg Rött
För användning med (applikation) Skyddar hela handen från brännskador och frysning