Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikon tätningsring
Produktkod. 10294521
Change view
Diameter (metrisk) Utsida:
12 mm
16 mm
22 mm
42 mm
Borrstorlek:
6 mm
8 mm
12 mm
26 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Utsida Borrstorlek Förpackningsstorlek
10294521 22 mm 12 mm Paket med 10
10528801 42 mm 26 mm Paket med 10
12383379 16 mm 6 mm Paket med 10
12393379 16 mm 8 mm Paket med 10
11556884 16 mm 8 mm Varje
10345071 22 mm 8 mm Paket med 10
12373379 12 mm 6 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10294521 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 01332512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    936.00 SEK
    850.09 SEK / Paket med 10
    Save 85.91 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
För skydd mot läckor i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Silikontätningsringar är designade för användning med skruvlock.
  • Material: silikongummi (VMQ)
  • Med limmad PTFE-yta
Specifikationer
Borrstorlek 12 mm
För användning med (applikation) Slangdiameter: 11 till 13 mm
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) Utsida 22 mm
Material Silikongummi
Typ Tätringen