Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikon tätningsring
Beskrivning
- Material: silikongummi (VMQ)
- Med limmad PTFE-yta
Specifikationer
Specifikationer
| Borrstorlek | 6 mm |
| För användning med (applikation) | Slangdiameter: 5,5 till 6,5 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) Utsida | 12 mm |
| Material | Silikongummi |
| Typ | Tätringen |