Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikon tätningsring
Produktkod. 12393379
Change view
Diameter (metrisk) Utsida:
12 mm
16 mm
22 mm
42 mm
Borrstorlek:
6 mm
8 mm
12 mm
26 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Utsida Borrstorlek Förpackningsstorlek
12393379 16 mm 8 mm Paket med 10
10294521 22 mm 12 mm Paket med 10
10528801 42 mm 26 mm Paket med 10
12383379 16 mm 6 mm Paket med 10
11556884 16 mm 8 mm Varje
10345071 22 mm 8 mm Paket med 10
12373379 12 mm 6 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12393379 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 01331808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00 SEK
    350.44 SEK / Paket med 10
    Save 36.56 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 13-10-2026
För skydd mot läckor i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Silikontätningsringar är designade för användning med skruvlock.
  • Material: silikongummi (VMQ)
  • Med limmad PTFE-yta
Specifikationer
Borrstorlek 8 mm
För användning med (applikation) Slangdiameter: 7,5 till 9,0 mm
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) Utsida 16 mm
Material Silikongummi
Typ Tätringen