Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikon tätningsring
Produktkod. p-8006076
Diameter (metrisk) Utsida:
12 mm
16 mm
22 mm
42 mm
Borrstorlek:
6 mm
8 mm
12 mm
26 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10294521
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01332512
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För skydd mot läckor i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Silikontätningsringar är designade för användning med skruvlock.
  • Material: silikongummi (VMQ)
  • Med limmad PTFE-yta
Specifikationer
Borrstorlek 12 mm
För användning med (applikation) Slangdiameter: 11 till 13 mm
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) Utsida 22 mm
Material Silikongummi
Typ Tätningsring