Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Silikongummitätningar, Septa
Produktkod. 10509791
Change view
Diameter (metrisk):
22 mm
29 mm
42 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10509791 29 mm Paket med 100
10263951 22 mm Paket med 100
10315411 42 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10509791 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 01342932
Beräknad leverans: 07-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • För piercing
  • För skruvlock med hål
  • Material: silikon (VMQ)
Specifikationer
Material Silikon
Tjocklek (metrisk) 2 mm
Diameter (metrisk) 29 mm