Läs mer
Fisherbrand™ Silikongummipropp
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Botten:
86 mm
99 mm
105 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Temperaturområde (metriskt) | −60 °C till 200 °C |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Botten | 105 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 116.5 mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Silikonpropp |
| Stopparnummer | 105 |