Läs mer
Deutsch Neumann™ Silikongummiproppar
Produktkod. 10189980
Diameter (metrisk) Botten:
3,5 mm
10,5 mm
14 mm
21 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10189980
Brand: Deutsch Neumann™ 1010510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker och säker stängning av laboratorieapparater. Deutsch Neumann™ Silikongummiproppar är genomskinliga i färgen.
  • Enl. till DIN 12 871
  • Durometer 50 Shore A
  • Finns i ett brett utbud av storlekar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Botten 10,5 mm
Diameter (metrisk) Topp 14.5 mm
Material Silikon
Produkttyp Tapered Stopper