Learn More
Deutsch Neumann™ Silikongummiproppar
Click to view available options
Diameter (metrisk) Botten:
3,5 mm
10,5 mm
14 mm
21 mm
Unit Size:
Varje
Description
- Enl. till DIN 12 871
- Durometer 50 Shore A
- Finns i ett brett utbud av storlekar
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Botten | 14 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 18 mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Tapered Stopper |
Product Content Correction
Product Title
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido