Läs mer
Deutsch Neumann™ Silikongummiproppar
Produktkod. 10799691
Diameter (metrisk) Botten:
3,5 mm
10,5 mm
14 mm
21 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10799691
Brand: Deutsch Neumann™ 1010503
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För säker och säker stängning av laboratorieapparater. Deutsch Neumann™ Silikongummiproppar är genomskinliga i färgen.
  • Enl. till DIN 12 871
  • Durometer 50 Shore A
  • Finns i ett brett utbud av storlekar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Botten 3,5 mm
Diameter (metrisk) Topp 6.5 mm
Material Silikon
Produkttyp Tapered Stopper