Läs mer
Deutsch Neumann™ Silikongummiproppar
Diameter (metrisk) Botten:
3,5 mm
10,5 mm
14 mm
21 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enl. till DIN 12 871
- Durometer 50 Shore A
- Finns i ett brett utbud av storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Botten | 10,5 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 14.5 mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Tapered Stopper |