Beskrivning
Cole Parmer™ Silikon sanitetspackning är designad för Tri-Clamp™ stilanpassningar och finns i ett brett utbud av material för att passa specifika processbehov.
- Idealiskt för allmänna och engångsanvändningsapplikationer, för att koppla rör till resten av systemet
- Engångslösningar för anpassad konfiguration för att minimera driftstopp
- Alla packningar uppfyller USDA-, 3-A- och CGMP-kriterierna
- FDA-godkänd
- All silikon, EPDM, PTFE och Viton™ packningar är fria från animaliska ingredienser och uppfyller USP klass IV.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Diameter (metrisk) Utsida | 3/4 tum |
| Material | Silikon |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Packning |
| Material för fodral | Silikon |