Läs mer
DWK Life Sciences Silikontätningsring, med limmad PTFE-yta
Produktkod. 11767118 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
11,0 till 13,0 mm
9,0 till 11,0 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida unitSize
11767118 9,0 till 11,0 mm -
11797118 11,0 till 13,0 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11767118 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292361004
Beräknad leverans: 05-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Silikontätningen används för tätning och fixering av gängade rör med gängade lock.
Silikontätningsringen matchar skruvförbandsstycket och har goda tätningsegenskaper. På grund av PTFE-skiktet på ena sidan av tätningsringen finns det en viss tröghet i materialet. Det medföljande hålet tillåter införande av glasstavar, oliver, slangar etc.
  • Med limmad PTFE-yta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 9,0 till 11,0 mm
För användning med (applikation) Tätning; Anslutning av glasrör
Ledstorlek GL 32
Kvantitet 10/Pk.
Storlek (metrisk) Passar till slang ID: 9,0 till 11,0 mm
Diameter (metrisk) Utsida 29 mm
Material Silikon (VMQ)