Läs mer
DWK Life Sciences Silikontätningsring, med limmad PTFE-yta
Produktkod. 11797118 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
11,0 till 13,0 mm
9,0 till 11,0 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Förpackningsstorlek
11797118 11,0 till 13,0 mm Paket med 10
11767118 9,0 till 11,0 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11797118 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292361201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1369.50 SEK
    1239.65 SEK / Paket med 10
    Save 129.85 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Silikontätningen används för tätning och fixering av gängade rör med gängade lock.
Silikontätningsringen matchar skruvförbandsstycket och har goda tätningsegenskaper. På grund av PTFE-skiktet på ena sidan av tätningsringen finns det en viss tröghet i materialet. Det medföljande hålet tillåter införande av glasstavar, oliver, slangar etc.
  • Med limmad PTFE-yta
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 11,0 till 13,0 mm
För användning med (applikation) Tätning; Anslutning av glasrör
Ledstorlek GL 32
Kvantitet 10/Pk.
Storlek (metrisk) Passar till slang ID: 11,0 till 13,0 mm
Diameter (metrisk) Utsida 29 mm
Material Silikon (VMQ)