Läs mer
DWK Life Sciences Silikontätningsring, för GL-gängor, utan PTFE-bricka
Produktkod. 15814618 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
26 mm
32 mm
Ledstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Ledstorlek Förpackningsstorlek
15814618 12 mm GL 32 Paket med 10
15931541 6 mm GL 14 Paket med 10
10345191 6 mm GL 18 Varje
15874598 10 mm GL 18 Paket med 10
15369797 8 mm GL 25 Paket med 10
10548411 26 mm GL 45 Varje
15824618 14 mm GL 32 Paket med 10
10141831 8 mm GL 18 Varje
10420303 10 mm GL 25 Varje
15884598 12 mm GL 25 Paket med 10
15804618 10 mm GL 32 Paket med 10
15844618 18 mm GL 32 Paket med 10
15834618 16 mm GL 32 Paket med 10
15854618 20 mm GL 32 Paket med 10
15217458 32 mm GL 45 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 15814618 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286217808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    784.00 SEK
    519.67 SEK / Paket med 10
    Save 264.33 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Tätning för skruvförslutningslock.
Lämplig för PBT skruvlock. Exempel på tillämpning: Fixeringsrör
  • Lämplig för PBT skruvlock
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 12 mm
För användning med (applikation) Fäströr; Tätning
Ledstorlek GL 32
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) Utsida 29 mm
Material Silikon