Läs mer
DWK Life Sciences Silikontätningsring, för GL-gängor, utan PTFE-bricka
Produktkod. 15874598 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
26 mm
32 mm
Ledstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Ledstorlek Förpackningsstorlek
15874598 10 mm GL 18 Paket med 10
15931541 6 mm GL 14 Paket med 10
10345191 6 mm GL 18 Varje
15369797 8 mm GL 25 Paket med 10
10548411 26 mm GL 45 Varje
15824618 14 mm GL 32 Paket med 10
10141831 8 mm GL 18 Varje
15814618 12 mm GL 32 Paket med 10
10420303 10 mm GL 25 Varje
15884598 12 mm GL 25 Paket med 10
15804618 10 mm GL 32 Paket med 10
15844618 18 mm GL 32 Paket med 10
15834618 16 mm GL 32 Paket med 10
15854618 20 mm GL 32 Paket med 10
15217458 32 mm GL 45 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 15874598 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286201007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00 SEK
    218.11 SEK / Paket med 10
    Save 23.89 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Tätning för skruvförslutningslock.
Lämplig för PBT skruvlock. Exempel på tillämpning: Fixeringsrör
  • Lämplig för PBT skruvlock
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 10 mm
För användning med (applikation) Fäströr; Tätning
Ledstorlek GL 18
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) Utsida 16 mm
Material Silikon