Läs mer
DWK Life Sciences Silikontätningsring, för GL-gängor, utan PTFE-bricka
Produktkod. p-7189316 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk) Insida:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
26 mm
32 mm
Ledstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15931541
Brand: DWK Life Sciences 286200405
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tätning för skruvförslutningslock.
Lämplig för PBT skruvlock. Exempel på tillämpning: Fixeringsrör
  • Lämplig för PBT skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 6 mm
För användning med (applikation) Fäströr; Tätning
Ledstorlek GL 14
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) Utsida 12 mm
Material Silikon