Läs mer
DWK Life Sciences Silikontätningsring, VMQ
Produktkod. 11338803 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
11,0 till 13,0 mm
13,0 till 15,0 mm
15,0 till 17,0 mm
17,0 till 19,0 mm
25,0 till 27,0 mm
31,0 till 33,0 mm
5,5 till 6,5 mm
7,5 till 9,0 mm
9,0 till 11,0 mm
Ledstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Ledstorlek unitSize
11338803 7,5 till 9,0 mm GL 25 Paket med 10
11777118 25,0 till 27,0 mm GL 45 Paket med 10
11831010 11,0 till 13,0 mm GL 25 Paket med 10
11786828 7,5 till 9,0 mm GL 18 Paket med 10
11747118 5,5 till 6,5 mm GL 14 -
11757198 9,0 till 11,0 mm GL 25 Paket med 10
11777198 9,0 till 11,0 mm GL 18 Paket med 10
12851054 13,0 till 15,0 mm GL 32 Paket med 10
13157444 15,0 till 17,0 mm GL 32 Paket med 10
13118043 17,0 till 19,0 mm GL 32 Paket med 10
11331485 31,0 till 33,0 mm GL 45 Paket med 10
11820720 5,5 till 6,5 mm GL 18 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11338803 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292370806
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Silikontätningen används för tätning och fixering av gängade rör med gängade lock.
Silikontätningsringen matchar skruvförbandsstycket och har goda tätningsegenskaper. På grund av PTFE-skiktet på ena sidan av tätningsringen finns det en viss tröghet i materialet. Det medföljande hålet tillåter införande av glasstavar, oliver, slangar etc.
  • Med limmad PTFE-yta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 7,5 till 9,0 mm
För användning med (applikation) Tätning; Anslutning av glasrör; Lämplig för PBT skruvlock med öppning
Ledstorlek GL 25
Kvantitet 10/Pk.
Storlek (metrisk) Passar till slang ID: 7,5 till 9,0 mm
Diameter (metrisk) Utsida 22 mm
Material Silikon (VMQ)