Beskrivning
Silikontätningsringen matchar skruvförbandsstycket och har goda tätningsegenskaper. På grund av PTFE-skiktet på ena sidan av tätningsringen finns det en viss tröghet i materialet. Det medföljande hålet tillåter införande av glasstavar, oliver, slangar etc.
- Med limmad PTFE-yta
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Insida | 5,5 till 6,5 mm |
| För användning med (applikation) | Tätning; Anslutning av glasrör; Lämplig för PBT skruvlock med öppning |
| Ledstorlek | GL 18 |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Storlek (metrisk) | Passar till slang ID: 5,5 till 6,5 mm |
| Diameter (metrisk) Utsida | 16 mm |
| Material | Silikon (VMQ) |