Läs mer
DWK Life Sciences Silikontätningsring, VMQ
Produktkod. 13118043 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
11,0 till 13,0 mm
13,0 till 15,0 mm
15,0 till 17,0 mm
17,0 till 19,0 mm
25,0 till 27,0 mm
31,0 till 33,0 mm
5,5 till 6,5 mm
7,5 till 9,0 mm
9,0 till 11,0 mm
Ledstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Ledstorlek Unit Size
13118043 17,0 till 19,0 mm GL 32 Paket med 10
11777118 25,0 till 27,0 mm GL 45 Paket med 10
11831010 11,0 till 13,0 mm GL 25 Paket med 10
11786828 7,5 till 9,0 mm GL 18 Paket med 10
11747118 5,5 till 6,5 mm GL 14 -
11338803 7,5 till 9,0 mm GL 25 Paket med 10
11757198 9,0 till 11,0 mm GL 25 Paket med 10
11777198 9,0 till 11,0 mm GL 18 Paket med 10
12851054 13,0 till 15,0 mm GL 32 Paket med 10
13157444 15,0 till 17,0 mm GL 32 Paket med 10
11331485 31,0 till 33,0 mm GL 45 Paket med 10
11820720 5,5 till 6,5 mm GL 18 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 13118043 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 292361801
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Silikontätningen används för tätning och fixering av gängade rör med gängade lock.
Silikontätningsringen matchar skruvförbandsstycket och har goda tätningsegenskaper. På grund av PTFE-skiktet på ena sidan av tätningsringen finns det en viss tröghet i materialet. Det medföljande hålet tillåter införande av glasstavar, oliver, slangar etc.
  • Med limmad PTFE-yta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) Insida 17,0 till 19,0 mm
För användning med (applikation) Tätning; Anslutning av glasrör; Lämplig för PBT skruvlock med öppning
Ledstorlek GL 32
Kvantitet 10/Pk.
Storlek (metrisk) Passar till slang ID: 17,0 till 19,0 mm
Diameter (metrisk) Utsida 29 mm
Material Silikon (VMQ)