Läs mer
DWK Life Sciences Silikontätningsring, VMQ
Produktkod. p-7189183 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk) Insida:
11,0 till 13,0 mm
13,0 till 15,0 mm
15,0 till 17,0 mm
17,0 till 19,0 mm
25,0 till 27,0 mm
31,0 till 33,0 mm
5,5 till 6,5 mm
7,5 till 9,0 mm
9,0 till 11,0 mm
Ledstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11777118
Brand: DWK Life Sciences 292382602
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Silikontätningen används för tätning och fixering av gängade rör med gängade lock.
Silikontätningsringen matchar skruvförbandsstycket och har goda tätningsegenskaper. På grund av PTFE-skiktet på ena sidan av tätningsringen finns det en viss tröghet i materialet. Det medföljande hålet tillåter införande av glasstavar, oliver, slangar etc.
  • Med limmad PTFE-yta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 25,0 till 27,0 mm
För användning med (applikation) Tätning; Anslutning av glasrör; Lämplig för PBT skruvlock med öppning
Ledstorlek GL 45
Kvantitet 10/Pk.
Storlek (metrisk) Passar till slang ID: 25,0 till 27,0 mm
Diameter (metrisk) Utsida 42 mm
Material Silikon (VMQ)