Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Silikon tätningsringar
Produktkod. 10060341
Borrstorlek:
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
32 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10060341
Brand: Lenz Laborglasintrumente 01334532
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • För skruvlock med hål
  • Material: silikongummi (VMQ)
  • Med limmad PTFE-yta
Specifikationer
Borrstorlek 32 mm
Material Silikon