Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Silikon tätningsringar
Produktkod. 11536894
Borrstorlek:
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
32 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11536894
Brand: Lenz Laborglasintrumente 01333216
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • För skruvlock med hål
  • Material: silikongummi (VMQ)
  • Med limmad PTFE-yta
Specifikationer
Borrstorlek 16 mm
För användning med (utrustning) För gänga 32 GL
Diameter (metrisk) Utsida 29 mm
Material Silikon