Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Silikon tätningsringar
Borrstorlek:
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
32 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- För skruvlock med hål
- Material: silikongummi (VMQ)
- Med limmad PTFE-yta
Specifikationer
Specifikationer
| Borrstorlek | 18 mm |
| För användning med (utrustning) | För gänga 32 GL |
| Diameter (metrisk) Utsida | 29 mm |
| Material | Silikon |