Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Silikon tätningsringar
Borrstorlek:
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
32 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beschreibung
- För skruvlock med hål
- Material: silikongummi (VMQ)
- Med limmad PTFE-yta
Spezifikation
Spezifikation
| Borrstorlek | 16 mm |
| För användning med (utrustning) | För gänga 32 GL |
| Diameter (metrisk) Utsida | 29 mm |
| Material | Silikon |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur