Läs mer
Sampling Systems™ Silikontätningar för minitrummor
Produktkod. 15869721 Handla allt Sampling Systems Produkter
För användning med (utrustning):
10L minitrumma
12L minitrumma
15L minitrumma
1L mini-trumma
2L minitrumma
3L minitrumma
6L minitrumma
8L minitrumma
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15869721
Brand: Sampling Systems™ SIL1FDA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa tätningar när de används med vippklämmor kommer att göra mini-trumbehållare läckagesäkra. Välj rätt storlek på tätningen för din minitrumma.
  • O-ring design
  • Tillverkad av FDA-godkänd silikon
  • Lämplig för användning med både 304 och 316L minifat i rostfritt stål
  • Brett utbud av storlekar tillgängliga
Specifikationer
För användning med (applikation) Läckagesäkra tätningar
För användning med (utrustning) 1L mini-trumma
Material Silikon
Typ Tätning, O-ring