Läs mer
Sampling Systems™ Silikontätningar för minitrummor
Handla allt Sampling Systems Produkter
För användning med (utrustning):
10L minitrumma
12L minitrumma
15L minitrumma
1L mini-trumma
2L minitrumma
3L minitrumma
6L minitrumma
8L minitrumma
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- O-ring design
- Tillverkad av FDA-godkänd silikon
- Lämplig för användning med både 304 och 316L minifat i rostfritt stål
- Brett utbud av storlekar tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Läckagesäkra tätningar |
| För användning med (utrustning) | 1L mini-trumma |
| Material | Silikon |
| Typ | Tätning, O-ring |