Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikontätningar
Produktkod. 12303389
Change view
För användning med (utrustning):
GL 18 skruvgänga
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12303389 GL 18 skruvgänga Paket med 10
1 options
Produktkod. 12303389 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 01331810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    636.00 SEK
    390.63 SEK / Paket med 10
    Save 245.37 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Inkluderar PTFE-manschett
Material Silikon
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL18
För användning med (utrustning) GL 18 skruvgänga
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttyp Täta