Läs mer
Fisherbrand™ Allmänt silikonark
Produktkod. p-8014829 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
360 x 360 x 1 mm
360 x 360 x 1,5 mm
360 x 360 x 3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
11714365 360 x 360 x 1 mm Paket med 5
11744365 360 x 360 x 3 mm Paket med 5
11724365 360 x 360 x 1,5 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11714365
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt val för applikationer som kräver goda tätningsegenskaper vid höga och låga temperaturer. Fisherbrand™ Allmänna silikonskivor är också lämpliga för applikationer som kräver direkt kontakt med livsmedel.
  • Finns vanlig eller självhäftande baksida
  • Lämplig för användning vid -40° till +°200 C och +230 °C kortsiktigt
  • Kan levereras i arkform eller omvandlas till remsor, tätningar, brickor, packningar och tillverkade artiklar
Specifikationer
Beskrivning 1 x 360 x 360mm
Mått (L x B x H) 360 x 360 x 1 mm