Läs mer
BRAND™ Borosilikatglasexsickatorlock
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
215 mm
270 mm
320 mm
Höjd (metrisk):
84 mm
92 mm
113 mm
Beskrivning:
Lock med knopp
Lock med uttag
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas.
- Skyddar hygroskopiska kemikalier och bevarar föremål som reagerar med fukt.
- Passar BRAND™ Novus Exsickator 65243
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 270 mm |
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Produkttyp | Exsickatorlock |
| Beskrivning | Lock med uttag |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (utrustning) | Novus Exsickatorer |
| Höjd (metrisk) | 92 mm |