Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas.
- Skyddar hygroskopiska kemikalier och bevarar föremål som reagerar med fukt.
- Passar BRAND™ Novus Exsickator 65243
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 215 mm |
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Produkttyp | Exsickatorlock |
| Beskrivning | Lock med uttag |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (utrustning) | Novus Exsickatorer |
| Höjd (metrisk) | 84 mm |