Läs mer
Serva Electrophoresis™ Silicone Solution
Product Code. 11473053
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 l
Unit Size:
1 L
Product Code. Kvantitet Unit Size
11473053 1 l 1 L
1 options
Product Code. 11473053 Supplier Serva Electrophoresis™ Supplier No. 3513002
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifications
Kvantitet 1 l
Produkttyp Silicone Solution
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Silicone solution SERVA for siliconizing glass and metal
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.