Läs mer
Macherey-Nagel™ Silikon Standard Septa
Produktkod. 10318391 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
9 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
10318391 9 mm Paket med 50
1 options
Produktkod. 10318391 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 702609
Beräknad leverans: 11-09-2026
Specifikationer
Typ Standard Septum
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Hårdhet 60° Shore A
Material Silikon
Kvantitet 50 st