Läs mer
Cole-Parmer™ Solida färgkodade silikonproppar
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Storlek:
0
00
000
2
4
5
8
9.5
10.5
11
12
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Beskrivning
Använd dessa silikonproppar med ett brett utbud av rör och glas. Solida färgkodade silikonproppar finns i 14 färgkodade storlekar och har en flexibel konstruktion för enkel passform.
- Silikonbubblor gör dessa proppar så lätta att de flyter om de tappas i vatten
- Mjukhet och flexibilitet gör att propparna passar en rad hål
- Hantera temperaturer från– 76 till 392 °F (– 60 till 200 °C)
- Anpassa efter dina —behov borrhål för termometer eller slangtillsats
- Gör enkelt öppningar för glasvaror som passar dina exakta specifikationer med den valfria korkborrsatsen Autoklaverbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Storlek | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | –60 till 200 °C |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Botten | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 17.5 mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Solid propp |