Läs mer
Deutsch Neumann™ Silikongummiproppar
Diameter (metrisk) Botten:
18 mm
50.5 mm
56 mm
60 mm
64,5 mm
71 mm
79 mm
94 mm
Diameter (metrisk) Topp:
24 mm
59.5 mm
65 mm
70 mm
75,5 mm
83 mm
92 mm
107 mm
Beskrivning
- Enl. till DIN 12 871
- Durometer 50 Shore A
- Finns i ett brett utbud av storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st. |
| Temperaturområde (metriskt) | 200 °C |
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Botten | 18 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 24 mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Silikonpropp |