Läs mer
Deutsch Neumann™ Silikongummiproppar
Produktkod. p-8007994
Diameter (metrisk) Botten:
18 mm
50,5 mm
56 mm
60 mm
64,5 mm
71 mm
79 mm
94 mm
Diameter (metrisk) Topp:
24 mm
59,5 mm
65 mm
70 mm
75,5 mm
83 mm
92 mm
107 mm
Produktkod. 10717781
Brand: Deutsch Neumann™ 1010518
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker och säker stängning av laboratorieapparater. Deutsch Neumann™ Silikongummiproppar är genomskinliga i färgen.
  • Enl. till DIN 12 871
  • Durometer 50 Shore A
  • Finns i ett brett utbud av storlekar
Specifikationer
Kvantitet 1 st.
Temperaturområde (metriskt) 200 °C
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Botten 18 mm
Diameter (metrisk) Topp 24 mm
Material Silikon
Produkttyp Silikonpropp