Läs mer
Fisherbrand™ Silikonproppar
Produktkod. 11527662 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
3 mm
6 mm
8 mm
13 mm
17 mm
31 mm
43 mm
49 mm
53 mm
Kvantitet:
1/Förp.
10/Förpackning
2/förp.
20/förp.
50/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 50
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Botten Kvantitet Förpackningsstorlek
11527662 13 mm 10/Förpackning Paket med 10
10131511 13 mm 10/Förpackning Paket med 10
11547662 17 mm 10/Förpackning Paket med 10
10040131 17 mm 10/Förpackning Paket med 10
11517672 31 mm 2/förp. Paket med 2
10060141 31 mm 2/förp. Paket med 2
10283601 3 mm 50/förpackning Paket med 50
11537652 3 mm 50/förpackning Paket med 50
11577672 43 mm 1/Förp. Varje
10181841 43 mm 1/Förp. Varje
11597672 49 mm 1/Förp. Varje
10599561 49 mm 1/Förp. Varje
11507682 53 mm 1/Förp. Varje
10440693 53 mm 1/Förp. Varje
11567652 6 mm 50/förpackning Paket med 50
10757311 6 mm 50/förpackning Paket med 50
11587652 8 mm 20/förp. Paket med 20
10213751 8 mm 20/förp. Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 11527662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.18 SEK
    119.72 SEK / Paket med 10
    Save 75.46 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För laboratorie- och/eller livsmedelstestning, industriell maskering eller pedagogisk användning.
  • Ej giftig, genomskinlig
  • Temperaturområde -60 °C till 200 °C
  • Högt elektriskt motstånd
  • Motstår sprickbildning och stänk
  • Hög motståndskraft mot många kemikalier inklusive ozon
Specifikationer
Kvantitet 10/Förpackning
Diameter (metrisk) Botten 13 mm
Material Silikon
Produkttyp Propp